Stampa…
2-Butanone ossima 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
403331000 403330250 403330010
403331000.EA 25.3 EUR
403331000. 403330250. 403330010.
2-Butanone ossima 99%
2-Butanone ossima
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Punto di ebollizione: 72 °C (25 mmHg)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,923 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013935
CAS Number: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %