Stampa…
Desyl bromide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-2-phenylacetophenone
403170250 403170050
ACRO403170250EA 258 EUR
ACRO403170250 ACRO403170050
Desyl bromide 97%
Desyl bromide
Formula: C₁₄H₁₁BrO
Peso molecolare: 275,14 g/mol
Punto di fusione: 53…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000136
CAS Number: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %