Stampa…
N-(2-Aminoethyl)morpholine 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
400751000 400750050 400750250
ACRO400751000EA 166 EUR
ACRO400751000 ACRO400750050 ACRO400750250
N-(2-Aminoethyl)morpholine 98+%
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Formula: C₆H₁₄N₂O
Punto di fusione: 24 °C
Flash Pt: 175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006182
CAS Number: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %