Stampa…
2-Aminobenzenesulphonic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
400640250 400641000 400645000
ACRO400640250EA 21 EUR
ACRO400640250 ACRO400641000 ACRO400645000
2-Aminobenzenesulphonic acid 95%
2-Aminobenzenesulphonic acid
Formula: C₆H₇NO₃S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007705
CAS Number: 88-21-1
EINECS: 201-810-9
UN: 2585
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
GC ≥96.0 %