Stampa…
3-Amminobenzilammina 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha-Amino-m-toluidine, 3-(Aminomethyl)aniline
391440250 391440050
ACRO391440250EA 180 EUR
ACRO391440250 ACRO391440050
3-Amminobenzilammina 97%
3-Amminobenzilammina
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di fusione: 36…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078355
CAS Number: 4403-70-7
EINECS: 412-230-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %