Stampa…
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
368410010 368410050
ACRO368410010EA 38.3 EUR
ACRO368410010 ACRO368410050
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formula: C₁₄H₁₅NO
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074959
CAS Number: 23364-44-5
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
GC ≥97.5 %