3-Methylphenethylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
351110010
351110050
ACRO351110010EA
29.2
EUR
ACRO351110010
ACRO351110050
3-Methylphenethylamine 98%
3-Methylphenethylamine
Formula:
C₉H₁₃N Peso molecolare: 135.21 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01310828 CAS Number: 55755-17-4 UN: 2735 ADR: 8 III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |