Stampa…
2-Methylphenethylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(o-Tolyl)ethylamine
351100010 351100050
ACRO351100010EA 40.7 EUR
ACRO351100010 ACRO351100050
2-Methylphenethylamine 97%
2-Methylphenethylamine
Formula: C₉H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310827
CAS Number: 55755-16-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %