4-Fluorophenethylamine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
350950050
350950250
350950500
ACRO350950050EA
28.1
EUR
ACRO350950050
ACRO350950250
ACRO350950500
4-Fluorophenethylamine 99%
4-Fluorophenethylamine
Formula:
C₈H₁₀FN Peso molecolare: 139,17 g/mol Punto di ebollizione: 50…52 °C (,1 mmHg) Flash Pt: 78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134208 CAS Number: 1583-88-6 EINECS: 216-435-6 UN: 2735 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |