Stampa…
3,4-Dichlorophenethylamine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
350800050 350800250
ACRO350800050EA 245 EUR
ACRO350800050 ACRO350800250
3,4-Dichlorophenethylamine 99%
3,4-Dichlorophenethylamine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Peso molecolare: 190,07 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C
Densità: 1,268 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060617
CAS Number: 21581-45-3
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %