Stampa…
2,4-Dichlorophenethylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
350780050 350780250
ACRO350780050EA 17.3 EUR
ACRO350780050 ACRO350780250
2,4-Dichlorophenethylamine 98%
2,4-Dichlorophenethylamine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Densità: 1,26 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060611
CAS Number: 52516-13-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %