Stampa…
3-Bromophenethylamine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
350580010 350580050 350580250
ACRO350580010EA 41.9 EUR
ACRO350580010 ACRO350580050 ACRO350580250
3-Bromophenethylamine 99%
3-Bromophenethylamine
Formula: C₈H₁₀BrN
Densità: 1,406 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310790
CAS Number: 58971-11-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %