Stampa…
Tetrametilammonio idrogeno solfato 99+% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetramethylammonium hydrogensulphate, Tetramethylammonium bisulphate
343830050 343830500
ACRO343830050EA 142 EUR
ACRO343830050 ACRO343830500
Tetrametilammonio idrogeno solfato 99+% per HPLC
Tetrametilammonio idrogeno solfato
Formula: C₄H₁₃NO₄S
Punto di fusione: 295…297 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036149
CAS Number: 80526-82-5
EINECS: 279-490-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV (0.005 M in water)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)