Stampa…
3-Chlorophenethylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
342160050 342160250
ACRO342160050EA 56.5 EUR
ACRO342160050 ACRO342160250
3-Chlorophenethylamine 98%
3-Chlorophenethylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,63 g/mol
Punto di ebollizione: 111…113 °C (12 mmHg)
Flash Pt: >109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047957
CAS Number: 13078-79-0
EINECS: 235-982-1
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %