Stampa…
3-Methoxyphenethylamine 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
302610050 302610250
ACRO302610050EA 70.6 EUR
ACRO302610050 ACRO302610250
3-Methoxyphenethylamine 98+%
3-Methoxyphenethylamine
Formula: C₉H₁₃NO
Punto di ebollizione: 118…119 °C (6 mmHg)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008187
CAS Number: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %