Stampa…
terz-Butil nitrito 90%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
216221000 216225000 216220025
ACRO216221000EA 47.6 EUR
ACRO216221000 ACRO216225000 ACRO216220025
terz-Butil nitrito 90%, puro
terz-Butil nitrito
Formula: C₄H₉NO₂
Punto di ebollizione: 61…63 °C (760 mmHg)
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: –10 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002055
CAS Number: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %