Stampa…
Salicylaldoxime 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxybenzaldehyde oxime
207400250 207401000 207405000
207400250.EA 45 EUR
207400250. 207401000. 207405000.
Salicylaldoxime 98%
Salicylaldoxime
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di fusione: 56…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002120
CAS Number: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %