Stampa…
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
190560050 190560250
ACRO190560050EA 30.8 EUR
ACRO190560050 ACRO190560250
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 98%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formula: C₁₁H₉BrO
Peso molecolare: 237,1 g/mol
Punto di fusione: 105…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004062
CAS Number: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 111 °C
GC ≥97.5 %