Stampa…
4-Morpholinoaniline 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Morpholinyl)aniline
188650050 188650250
ACRO188650050EA 55.9 EUR
ACRO188650050 ACRO188650250
4-Morpholinoaniline 98+%
4-Morpholinoaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di fusione: 130…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006169
CAS Number: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %