Stampa…
4-Bromophenethylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)ethylamine
183090010 183090050
ACRO183090010EA 46.1 EUR
ACRO183090010 ACRO183090050
4-Bromophenethylamine 98%
4-Bromophenethylamine
Formula: C₈H₁₀BrN
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Punto di ebollizione: 63…72 °C (,2 mmHg)
Densità: 1,29 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008189
CAS Number: 73918-56-6
EINECS: 277-636-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %