Stampa…
2-Methoxyphenethylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
182170250 182171000 182170050
ACRO182170250EA 101 EUR
ACRO182170250 ACRO182171000 ACRO182170050
2-Methoxyphenethylamine 98%
2-Methoxyphenethylamine
Formula: C₉H₁₃NO
Punto di ebollizione: 236…237 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008186
CAS Number: 2045-79-6
EINECS: 218-066-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %