Stampa…
2-Methoxypropene 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
174350010 174352500 174350025
ACRO174350010EA 207 EUR
ACRO174350010 ACRO174352500 ACRO174350025
2-Methoxypropene 97% stabilizzato
2-Methoxypropene
Formula: C₄H₈O
Densità: 0,78 g/cm³
Flash Pt: –29 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014929
CAS Number: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN: 1993
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % potassium carbonate