4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
172390010
172390050
172390250
ACRO172390010EA
29.3
EUR
ACRO172390010
ACRO172390050
ACRO172390250
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Formula:
C₆H₂ClN₃O₃ Punto di fusione: 96…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005808 CAS Number: 10199-89-0 EINECS: 233-496-4 |
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 99 °C |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |