Stampa…
4-Methylphenethylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(p-Tolyl)ethylamine
157880010 157880050
ACRO157880010EA 29.4 EUR
ACRO157880010 ACRO157880050
4-Methylphenethylamine 97%
4-Methylphenethylamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135.21
Punto di ebollizione: 214 °C (760 mmHg)
Densità: 0.93 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008195
CAS Number: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2
UN: 2922
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %