Stampa…
4-Nitrophenethyl bromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
151620050 151620250
ACRO151620050EA 47.8 EUR
ACRO151620050 ACRO151620250
4-Nitrophenethyl bromide 98%
4-Nitrophenethyl bromide
Formula: C₈H₈BrNO₂
Peso molecolare: 230.06 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007386
CAS Number: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %