Stampa…
Benzo[b]thiophene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
138620050 138620250 138621000
ACRO138620050EA 32.8 EUR
ACRO138620050 ACRO138620250 ACRO138621000
Benzo[b]thiophene 97%
Benzo[b]thiophene
Formula: C₈H₆S
Punto di ebollizione: 221…222 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 28…32 °C
Densità: 1,14 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005864
CAS Number: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to pink to orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %