Stampa…
4-Formylmorpholine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Morpholine-4-carbaldehyde, N-Formylmorpholine
133800050 133801000 133805000
ACRO133800050EA 21.2 EUR
ACRO133800050 ACRO133801000 ACRO133805000
4-Formylmorpholine 99+%
4-Formylmorpholine
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115.13 g/mol
Punto di fusione: 23 °C
Densità: 1.14 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006170
CAS Number: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %