Stampa…
1-Phenyl-2-urea 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
131020050 131021000 131022500
ACRO131020050EA 23.8 EUR
ACRO131020050 ACRO131021000 ACRO131022500
1-Phenyl-2-urea 97%
1-Phenyl-2-urea
Formula: C₇H₈N₂O
Punto di fusione: 143…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007944
CAS Number: 64-10-8
EINECS: 200-576-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥96.0 %