Acido nitrico ∼65% in water per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
124660010
124660025
124665000
124660011
124660026
124660250
124665001
ACRO124660010EA
55
EUR
ACRO124660010
ACRO124660025
ACRO124665000
ACRO124660011
ACRO124660026
ACRO124660250
ACRO124665001
Acido nitrico ∼65% in water per analisi
Acido nitrico
Formula:
HNO₃ Punto di ebollizione: 120,5 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –42 °C Densità: 1,4 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS Number: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II Merck Index: 13,06608 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Sulfated ash | ≤0.0005 % |
Titration with NaOH | ≥65 % |
Chloride (Cl) | ≤0.5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.01 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |