Stampa…
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
121180050 121181000 121185000
ACRO121180050EA 20.3 EUR
ACRO121180050 ACRO121181000 ACRO121185000
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine 99%
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131.17 g/mol
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1.08 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006180
CAS Number: 622-40-2
EINECS: 210-734-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %