Stampa…
Galactitol 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Dulcitol
117701000 117700250 117705000
ACRO117701000EA 81.2 EUR
ACRO117701000 ACRO117700250 ACRO117705000
Galactitol 99+%
Galactitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Peso molecolare: 182,17 g/mol
Punto di ebollizione: 275…280 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 188…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064288
CAS Number: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 191 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (3 % in water) Colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute NH4OH)