Stampa…
4-(Dimethylamino)benzonitrile 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
115780050 115780250
ACRO115780050EA 32.7 EUR
ACRO115780050 ACRO115780250
4-(Dimethylamino)benzonitrile 95%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Punto di fusione: 70…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001815
CAS Number: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Stabilizer About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol