Stampa…
4-Chlorophenethylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
109880250 109880050
ACRO109880250EA 69.6 EUR
ACRO109880250 ACRO109880050
4-Chlorophenethylamine 98%
4-Chlorophenethylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,63 g/mol
Punto di ebollizione: 242…245 °C (760 mmHg)
Densità: 1,112 g/cm³
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008191
CAS Number: 156-41-2
EINECS: 205-853-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5474 to 1.5494 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %