Benzoin 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 194 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 133…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004496 CAS Number: 119-53-9 EINECS: 204-331-3 |
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 133 to 137 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
GC | ≥97.5 % |