Stampa…
4-Aminomorpholine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
104110050
ACRO104110050EA 43.8 EUR
ACRO104110050
4-Aminomorpholine 95%
4-Aminomorpholine
Formula: C₄H₁₀N₂O
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006174
CAS Number: 4319-49-7
EINECS: 224-347-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %