Stampa…
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
B25123.03 B25123.06 B25123.14
B25123.03EA 47.7 EUR
B25123.03 B25123.06 B25123.14
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2233-18-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 112-116° Beilstein Reference: 1908717
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006946
CAS Number: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5