Stampa…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15864.06 A15864.14 A15864.22
A15864.06EA 30.7 EUR
A15864.06 A15864.14 A15864.22
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 1620-98-0 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 982526
Formula: C₁₅H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 187…189 °C
Densità: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008826
CAS Number: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0