Stampa…
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L09748.03 L09748.06
L09748.03EA 48.7 EUR
L09748.03 L09748.06
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥98%
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Refractive Index: 1.5375
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 2038840
MDL No.: MFCD00082776
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 220…222 °C
Punto di fusione: 8…10 °C
Densità: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082777
CAS Number: 5779-95-3
EINECS: 675-424-8