3,4-Dimethylbenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
A15388.06
A15388.14
A15388.06EA
83.9
EUR
A15388.06
A15388.14
3,4-Dimethylbenzaldehyde ≥97%
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5973-71-7
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Refractive Index: 1.5510
Odour: Almond-like
Boiling Point: 226°
Beilstein Reference: 1634270
MDL No.: MFCD00016612
Formula:
C₉H₁₀O Peso molecolare: 134,18 g/mol Punto di ebollizione: 226 °C Densità: 1,017 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016612 CAS Number: 5973-71-7 EINECS: 227-770-2 |