Stampa…
3,4-Dimethylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
346060050 346060250
ACRO346060050EA 79.7 EUR
ACRO346060050 ACRO346060250
3,4-Dimethylbenzaldehyde 97%
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 68 °C (0,8 mmHg)
Densità: 1,012 g/cm³
MDL Number: MFCD00016612
CAS Number: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %