2,5-Dimethylbenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5779-94-2
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Almond-like
Boiling Point: 104-106°/14mm
Beilstein Reference: 1927303
MDL No.: MFCD00003342
Formula:
C₉H₁₀O Punto di ebollizione: 104…106 °C (14 mmHg) Densità: 0,950 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003342 CAS Number: 5779-94-2 EINECS: 227-303-2 |