Stampa…
2,4-Dimethylbenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
165790050 165790250 165791000
ACRO165790050EA 29.3 EUR
ACRO165790050 ACRO165790250 ACRO165791000
2,4-Dimethylbenzaldehyde 99%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 102,4…103 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003340
CAS Number: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5482 to 1.5502 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %