α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 402-49-3
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4915
Odour: Pungent
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 65-66°/5mm
Beilstein Reference: 638980
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000403
Formula:
C₈H₆BrF₃ Punto di ebollizione: 65…66 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 29…33 °C Densità: 1,546 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000403 CAS Number: 402-49-3 EINECS: 206-947-8 UN: 3261 ADR: 8,II |