Stampa…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
312990050 312990010 312990250
ACRO312990050EA 62 EUR
ACRO312990050 ACRO312990010 ACRO312990250
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formula: C₈H₆BrF₃
Punto di ebollizione: 65…69 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 30…34 °C
Densità: 1,54 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000403
CAS Number: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 1760
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥97.5 %