α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 402-23-3
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4920
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-69°/4mm
Beilstein Reference: 743243
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000395
Formula:
C₈H₆BrF₃ Punto di ebollizione: 67…69 °C (4 mmHg) Densità: 1,565 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000395 CAS Number: 402-23-3 EINECS: 206-938-9 UN: 3265 ADR: 8,II |