4-Bromo-o-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-1,2-dimethylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 583-71-1
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 214-215°
Beilstein Reference: 2040354
MDL No.: MFCD00000086
Formula:
C₈H₉Br Peso molecolare: 185,06 g/mol Punto di ebollizione: 214…215 °C Densità: 1,370 Flash Pt: 78 °C (172 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000071 CAS Number: 583-71-1 EINECS: 209-518-3 UN: 1701 ADR: 6.1,II |