4-Bromo-m-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 583-70-0
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 78°(174°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 212-213°
MDL No.: MFCD00000071
Formula:
C₈H₉Br Punto di ebollizione: 212…213 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,366 Flash Pt: 78 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000071 CAS Number: 583-70-0 EINECS: 209-517-8 |