2-Bromo-m-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 576-22-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5550
Melting Point: -10°
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 1929780
MDL No.: MFCD00000075
Formula:
C₈H₉Br Punto di ebollizione: 205…206 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,384 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000075 CAS Number: 576-22-7 EINECS: 209-397-7 |