Stampa…
2-Bromo-m-xylene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
152030050 152030250 152031000
ACRO152030050EA 23.4 EUR
ACRO152030050 ACRO152030250 ACRO152031000
2-Bromo-m-xylene 98%
2-Bromo-m-xylene
Formula: C₈H₉Br
Punto di ebollizione: 206 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,38 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000075
CAS Number: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT