2-Bromo-p-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 553-94-6
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 2040350
MDL No.: MFCD00000074
Formula:
C₈H₉Br Punto di ebollizione: 199…201 °C Punto di fusione: 9…10 °C Densità: 1,347 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000074 CAS Number: 553-94-6 EINECS: 209-055-7 |